Merck
324299
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3NHNH2·HCl
CAS番号:
分子量:
172.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.Cc1ccc(C)c(NN)c1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)10-9;/h3-5,10H,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
OMOFMSZLYCEIAF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
324299-25G:
324299-BULK:
324299-5G:
324299-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)