Merck
324159
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-Tetrachloro-4-pyridinethiol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5HCl4NS
CAS番号:
分子量:
248.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
mp
165-166 °C (lit.)
SMILES記法
Sc1c(Cl)c(Cl)nc(Cl)c1Cl
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
324159-BULK:
324159-1G:
324159-VAR:
324159-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)