Merck
323500
Sigma-Aldrich
Trichlorotris(ethylenediamine)rhodium(III) trihydrate
≥99.9%
別名:
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2NCH2CH2NH2)3RhCl3 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
443.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.9%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: rhodium
SMILES記法
O.O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.3H2O.Rh/c3*3-1-2-4;;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;3*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
323500-BULK:
323500-2G:
323500-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)