Merck
323462
Sigma-Aldrich
テトラブロモ白金(II)酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2PtBr4
CAS番号:
分子量:
592.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
SMILES記法
[K+].[K+].Br[Pt--](Br)(Br)Br
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
323462-500MG:
323462-2.5G:
323462-BULK:
323462-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)