Merck
320706
Sigma-Aldrich
3,3′-Dipropyloxacarbocyanine iodide
98%
別名:
3-Propyl-2-[3-[3-propyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl]benzoxazolium iodide, DiOC3(3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25IN2O2
CAS番号:
分子量:
488.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
アッセイ
98%
mp
283 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
SMILES記法
[I-].CCCN1C(\Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CCC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
320706-250MG:
320706-VAR:
320706-1G:
320706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)