Merck
320242
Sigma-Aldrich
クロロホルム
ReagentPlus®, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.8%
含みます
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
60.5-61.5 °C
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Nagelreiter et al.
International journal of pharmaceutics, 491(1-2), 162-169 (2015-06-29)
The tape stripping method is a very important tool for dermopharmacokinetic experiments in vitro and the accurate measurement of the removed corneocytes is key for a reliable calculation of a drug's skin penetration behavior. Therefore, various methods to quantify the