Merck
319716
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-カンファースルホニルイミン
99%
別名:
(3aR)-(+)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide, (7R)-(+)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-ene 3,3-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO2S
CAS番号:
分子量:
213.30
Beilstein:
85297
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +34°, c = 1 in chloroform
mp
229-230 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m0/s1
InChI Key
ZAHOEBNYVSWBBW-MHPPCMCBSA-N
アプリケーション
(R) and (S) forms are precursors to chiral (camphorsulfonyl)oxaziridines employed in the asymmetric hydroxylation of ester and amide enolates.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
319716-VAR:
319716-1G:
319716-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 51, 2402-2402 (1986)