Merck
318485
Sigma-Aldrich
3,5-ジヒドロキシ-4-メチル安息香酸 ヘミ水和物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H2(OH)2CO2H · 1/2H2O
CAS番号:
分子量:
177.15
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
268-270 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cc1c(O)cc(cc1O)C(O)=O.Cc2c(O)cc(cc2O)C(O)=O
InChI
1S/2C8H8O4.H2O/c2*1-4-6(9)2-5(8(11)12)3-7(4)10;/h2*2-3,9-10H,1H3,(H,11,12);1H2
InChI Key
IXNJGQHDWCJSSW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
318485-VAR:
318485-1G:
318485-BULK:
318485-5G:
試験成績書(COA)