Merck
317853
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol 2-tosylate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3CH2CH(C6H5)OH
CAS番号:
分子量:
292.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +34°, c = 2 in ethanol
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O4S/c1-12-7-9-14(10-8-12)20(17,18)19-11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15-16H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
InChI Key
IOTJIFRGXYQHAQ-OAHLLOKOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
317853-1G:
317853-250MG:
317853-VAR:
317853-BULK:
試験成績書(COA)