Merck
316881
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) benzoylacetonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C6H5COCH=C(O-)CH3]2Co
CAS番号:
分子量:
383.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
形状
powder
mp
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C\C(O[Co]O\C(C)=C\C(=O)c1ccccc1)=C/C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H10O2.Co/c2*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2*2-7,11H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
InChI Key
JEMVMUWUMZLULL-ORWWTJHYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
316881-BULK:
316881-25G:
316881-5G:
316881-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)