Merck
316407
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-4-methylcoumarin
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12O4
CAS番号:
分子量:
220.22
Beilstein:
189644
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
136-139 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc2OC(=O)C=C(C)c2cc1OC
InChI
1S/C12H12O4/c1-7-4-12(13)16-9-6-11(15-3)10(14-2)5-8(7)9/h4-6H,1-3H3
InChI Key
GBYDSYPGGDKWGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
316407-5G:
316407-BULK:
316407-VAR:
316407-1G:
試験成績書(COA)