Merck
311480
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2,3,5-トリフルオロベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2F3
CAS番号:
分子量:
210.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
密度
1.758 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H
InChI Key
XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chan Seok Oh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(2), 642-648 (2018-10-20)
Blue thermally activated delayed fluorescent (TADF) devices with short excited-state lifetime, high reverse intersystem crossing rate, and low-efficiency roll-off were developed by managing the molecular structure of donor-acceptor-type blue emitters. Three isomers of blue TADF emitters with a diphenyltriazine acceptor