Merck
310417
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2C6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
229.07
Beilstein:
2360711
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
179-183 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChI Key
WCOCCXZFEJGHTC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
セリンプロテア-ゼインヒビタ-の前駆体です。新規クラウンエ-テルレセプタ-の合成で用いられます
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
310417-VAR:
310417-BULK:
310417-1G:
310417-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Rai et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(23), 4297-4305 (1992-11-13)
Previously, we have reported that some guanidino-substituted alpha- and beta-aryl enol lactones I and II behaved as selective, mechanism-based inhibitors of some trypsin-like proteases (Rai, R.; Katzenellenbogen, J.A. J. Med. Chem., submitted). In this study, we describe the synthesis and
Zhiqiang Feng et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(8), 2270-2272 (2009-03-17)
We have developed a novel and moderately selective COX-2 inhibitor, imrecoxib, as a new anti-inflammatory drug. We describe herein the preparation of the major metabolites M2 and M4 of imrecoxib, as well as the in vitro and in vivo activities
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 399-399 (1993)