Merck
310026
Sigma-Aldrich
Triethyl α-propargylphosphonoacetate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19O5P
CAS番号:
分子量:
262.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
106-109 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(CC#C)P(=O)(OCC)OCC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
310026-25MG:
310026-BULK:
310026-1G:
310026-250MG:
310026-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)