Merck
309249
Sigma-Aldrich
Thallium(I) sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tl2S
CAS番号:
分子量:
440.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
SMILES記法
[Tl]S[Tl]
InChI
1S/S.2Tl
InChI Key
YYOMHJQQXKRHAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
309249-25G:
309249-VAR:
309249-100G:
309249-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)