Merck
307327
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
97%
別名:
Kryptofix® 21
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2O3
CAS番号:
分子量:
218.29
Beilstein:
607391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
88-91 °C (lit.)
SMILES記法
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChI Key
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
307327-1G:
307327-VAR:
307327-BULK:
307327-250MG:
試験成績書(COA)