Merck
307262
Sigma-Aldrich
2,4-ジニトロベンジルクロリド
99%
別名:
α-クロロ-2,4-ジニトロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H3CH2Cl
CAS番号:
分子量:
216.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(CCl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-2-6(9(11)12)3-7(5)10(13)14/h1-3H,4H2
InChI Key
DARDYTBLZQDXBK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of 2-(2,4-dinitrobenzylthio) and 2-(2,4-dinitrobenzylseleno) derivatives of 4,5-dihydroimidazolium chloride.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
307262-1G:
307262-25G:
307262-5G:
307262-BULK:
307262-10G:
307262-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 6aλ4?thia?1, 6-diselena-3, 4-diazapentalenes, 1, 6, 6aλ4-triselena-3, 4-diazapentalenes, 6aλ4-thia-1, 3, 4, 6-tetraazapentalenes, and 6aλ4-Selena-1, 3, 4, 6-tetraazapentalenes from cyclic thioureas and selenoureas.
Lai LL and Reid DH.
Heteroatom Chem., 8(1), 13-27 (1997)