Merck
307130
Sigma-Aldrich
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluoro-p-tolylhydrazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6F4NHNH2
CAS番号:
分子量:
248.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES記法
NNc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
307130-25G:
307130-5G:
307130-BULK:
307130-1G:
試験成績書(COA)