Merck
306924
Sigma-Aldrich
2-Bromohexanoyl bromide
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(Br)COBr
CAS番号:
分子量:
257.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
85-90 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C6H10Br2O/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
CSFUYRGXBNPTSR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromohexanoyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
306924-BULK:
306924-10G:
306924-VAR:
306924-50G:
306924-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)