グレード
technical grade
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
85%
屈折率
n20/D 1.4578 (lit.)
bp
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-36H2,1-3H3
InChI Key
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
374.0 °F
引火点(℃)
190 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
306134-25G:
306134-10G:
306134-VAR:
306134-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)