Merck
305634
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl) methylphosphonate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3P(O)(OCH2CH2Cl)2
CAS番号:
分子量:
221.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
124-125 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.344 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C5H11Cl2O3P/c1-11(8,9-4-2-6)10-5-3-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
IPTIBLAAEZFRHZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
305634-5G:
305634-1G:
305634-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)