Merck
303437
Sigma-Aldrich
Furfuryl sulfide
98%
別名:
Difurfuryl monosulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O2S
CAS番号:
分子量:
194.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.556 (lit.)
bp
135-143 °C/14 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
SMILES記法
C(SCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S/c1-3-9(11-5-1)7-13-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
InChI Key
UYLKDZXJEKFFHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
303437-VAR:
303437-25G:
303437-BULK:
303437-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)