Merck
303321
Sigma-Aldrich
Dimethylthexylsilyl trifluoromethanesulfonate
97%
別名:
Dimethyl-(2,3-dimethyl-2-butyl)silyl trifluoromethanesulfonate, TDS triflate, Thexyl-dimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid thexyl-dimethylsilyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19F3O3SSi
CAS番号:
分子量:
292.39
Beilstein:
4186137
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
97%
bp
53-54 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.16 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Protecting reagent for alcohols and other functional groups.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
303321-VAR:
303321-BULK:
303321-25G:
303321-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 19, 52-52 (1986)