Merck
301051
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H2(CH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
307.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cc(Br)c(C)c(Br)c1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
301051-5G:
301051-BULK:
301051-VAR:
試験成績書(COA)