Merck
301000
Sigma-Aldrich
Allyl(chloromethyl)dimethylsilane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2Si(CH3)2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
148.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
63-66 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(CCl)CC=C
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
301000-25G:
301000-5G:
301000-BULK:
301000-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)