Merck
299790
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromo-9-fluorenone
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8BrNO
CAS番号:
分子量:
274.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
mp
213-214 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cc2C(=O)c3ccccc3-c2cc1Br
InChI
1S/C13H8BrNO/c14-11-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)10(9)6-12(11)15/h1-6H,15H2
InChI Key
UCQGTFXGGBTOFE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
299790-1G:
299790-VAR:
299790-BULK:
299790-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)