Merck
299200
Sigma-Aldrich
Acetophenone-α-13C
99 atom % 13C
別名:
アセトフェノン-(カルボニル-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513COCH3
CAS番号:
分子量:
121.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5325 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.039 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i7+1
InChI Key
KWOLFJPFCHCOCG-CDYZYAPPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
299200-1G:
299200-VAR:
299200-BULK:
299200-250MG:
試験成績書(COA)