Merck
298808
Sigma-Aldrich
2,6-Dibenzyloxytoluene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O2
CAS番号:
分子量:
304.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
SMILES記法
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H20O2/c1-17-20(22-15-18-9-4-2-5-10-18)13-8-14-21(17)23-16-19-11-6-3-7-12-19/h2-14H,15-16H2,1H3
InChI Key
BJSONGFQRAVOPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
298808-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)