Merck
298263
Sigma-Aldrich
塩化イットリウム(III)
beads, anhydrous, −10 mesh, 99.9%
別名:
三塩化イットリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YCl3
CAS番号:
分子量:
195.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
anhydrous
アッセイ
99.9%
フォーム
beads
不純物
<100 ppm
粒径
−10 mesh
mp
721 °C (lit.)
密度
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Y](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Y/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
アルコキシチタン酸カリウムと反応して、新規のチタン含有セラミックの前駆体を生成します。
包装
Packaged under argon in ampules
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
298263-6X10G:
298263-BULK:
298263-6X50G:
298263-10G:
298263-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acceleration of the substitution of silanes with Grignard reagents by using either LiCl or YCl3/MeLi.
Naoki Hirone et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(42), 7762-7764 (2010-09-08)
F Zhang et al.
Physical review letters, 101(14), 148101-148101 (2008-10-15)
Negatively charged globular proteins in solution undergo a condensation upon adding trivalent counterions between two critical concentrations C and C, C <C. This reentrant condensation behavior above C is caused by short-ranged electrostatic interactions between multivalent cations and acidic residues
S Hirano et al.
Toxicology and applied pharmacology, 121(2), 224-232 (1993-08-01)
Although radioactive yttrium (Y) has been used for medical treatment, little attention has been directed toward the toxicity of Y. We report time-course and dose-related changes in tissue distribution, subcellular localization, clearance, and acute toxicity of iv-injected yttrium chloride (YCl3)
K Marubashi et al.
Toxicology letters, 99(1), 43-51 (1998-11-04)
We investigated pulmonary clearance of yttrium (Y) and acute lung injury following intratracheal instillation (i.t.) of yttrium chloride (YCl3) in saline- or YCl3-pretreated rats (30 days before the second challenge). About 67% of the initial dose of Y remained in
K Schomäcker et al.
Nuklearmedizin. Nuclear medicine, 36(2), 47-51 (1997-03-01)
Possibilities to exercise an influence on the biodistribution of a tumor-affine 153Sm-preparation, samarium-153-nitrilotriacetate (NTA), were tested. Animals experiments on tumor-bearing mice after additional application of EDTMP (ethylenediamine tetramethylene phosphonate) for the reduction of extratumorale liver-radioactivity and yttrium chloride for the