Merck
293652
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-(2-hydroxy-1-propenyl)benzothiazolium chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14ClNOS
CAS番号:
分子量:
255.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Cl-].CC[n+]1c(\C=C(/C)O)sc2ccccc12
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
293652-BULK:
293652-VAR:
293652-5G:
293652-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)