Merck
293571
Sigma-Aldrich
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5SC(C6H5)2CO2H
CAS番号:
分子量:
272.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
127-129 °C (lit.)
SMILES記法
CCSC(C(O)=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O2S/c1-2-19-16(15(17)18,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
NGHYFCDORXGZOD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Ethylthio-2,2-diphenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
293571-5G:
293571-25G:
293571-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)