Merck
292990
Sigma-Aldrich
S-フルフリルチオアセタート
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O2S
CAS番号:
分子量:
156.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(SCC1=CC=CO1)=O
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
S-Furfuryl thioacetate (S-2-furfuryl thioacetate) has been used in lipase (from Candida rugosa) mediated synthesis of 2-furfurylthiol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
292990-BULK:
292990-VAR:
292990-5G:
292990-25G:
292990-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rachid Bel Rhlid et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(14), 4087-4090 (2002-06-27)
Enzymatic hydrolysis of S-3-(2-methylfuryl) thioacetate and S-2-furfuryl thioacetate using lipase from Candida rugosa produced 2-methyl-3-furanthiol and 2-furfurylthiol, respectively. When reactions were carried out at room temperature and pH 5.8, 2-methyl-3-furanthiol was produced in a optimal yield of 88% after 15