Merck
292346
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propionate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H18O2Si
CAS番号:
分子量:
174.31
Beilstein:
1759717
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
95%
密度
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
JCANPYOQOFSGFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
292346-VAR:
292346-BULK:
292346-1G:
292346-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)