Merck
291935
Sigma-Aldrich
4-フルオロベンゾイル-(カルボニル-13C) クロリド
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H413COCl
CAS番号:
分子量:
159.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
屈折率
n20/D 1.5316 (lit.)
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H/i7+1
InChI Key
CZKLEJHVLCMVQR-CDYZYAPPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
291935-1G:
291935-VAR:
291935-BULK:
291935-250MG:
試験成績書(COA)