Merck
291315
Sigma-Aldrich
ジメチル-ペンタフルオロフェニルシラン
98%
別名:
(ペンタフルオロフェニル)ジメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5SiH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
226.22
Beilstein:
2273224
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
61-62 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.295 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[SiH](C)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Protecting reagent for alcohols.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup