Merck
290521
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorocinnamic acid
97%
別名:
3-(Pentafluorophenyl)-2-propenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
238.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
290521-1G:
290521-VAR:
290521-5G:
290521-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)