Merck
288802
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-iodotoluene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(F)I
CAS番号:
分子量:
236.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(I)cc1F
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288802-5G:
288802-BULK:
288802-25G:
288802-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)