Merck
287369
Sigma-Aldrich
L-チロシン 塩酸塩
99%
別名:
3-(4-ヒドロキシフェニル)-L-アラニン, 3-(4-ヒドロキシフェニル)-L-アラニン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H·HCl
CAS番号:
分子量:
217.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D −8°, c = 4 in 1 M HCl
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI Key
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
ド-パミンやその他のカテコ-ルアミンのアミノ酸前駆物質です。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)