Merck
286761
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate disodium salt hydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
アプリケーション
Substrate for determination of phosphatase.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
286761-BULK:
286761-VAR:
286761-5G:
286761-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)