Merck
28556
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-cyanopropyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
別名:
(3-Cyanopropyl)dichloro-methylsilane, (3-Cyanopropyl)methyl-dichlorosilane, 4-(Methyldichlorosilyl)butyronitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9Cl2NSi
CAS番号:
分子量:
182.12
Beilstein:
1750770
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.458
bp
79 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.150 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C5H9Cl2NSi/c1-9(6,7)5-3-2-4-8/h2-3,5H2,1H3
InChI Key
UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
28556-BULK:
28556-25ML:4548173130095
28556-VAR:
28556-5ML:4548173130101
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)