Merck
285471
Sigma-Aldrich
デカメトニウムブロミド
98%
別名:
デカメチレンビス(トリメチルアンモニウムブロミド), デカン-1,10-ビス(トリメチルアンモニウムブロミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
418.29
Beilstein:
3728288
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
263-267 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)