Merck
284475
Sigma-Aldrich
(2R,4R,5S)-(+)-2-クロロ-3,4-ジメチル-5-フェニル-1,3,2-オキサザホスホリジン-2-スルフィド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13ClNOPS
CAS番号:
分子量:
261.71
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +120°, c = 1 in chloroform
mp
127-129 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1[C@@H](O[P@@](Cl)(=S)N1C)c2ccccc2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Derivatizing reagent for the 31P NMR determination of enantiomeric purities of alcohols and amines.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
284475-5G:
284475-1G:
284475-VAR:
284475-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 106, 5019-5019 (1984)