Merck
283584
Sigma-Aldrich
3-エトキシベンゾニトリル
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H4CN
CAS番号:
分子量:
147.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
241-244 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1cccc(c1)C#N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
283584-5G:4548173129730
283584-VAR:
283584-1G:4548173129723
283584-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)