Merck
283517
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-fluorobenzoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
168.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
94-95 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
SMMIKBXLEWTSJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl 3-fluorobenzoate has been used in the synthesis of [2-(3-fluorophenyl)allyl]trimethylsilane.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
283517-BULK:
283517-50G:
283517-VAR:
283517-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimisation of the allylsilane approach to C-10 deoxo carba analogues of dihydroartemisinin: synthesis and in vitro antimalarial activity of new, metabolically stable C-10 analogues.
O'Neill PM, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 2682-2689 (2001)