Merck
283274
Sigma-Aldrich
trans-10,11-Dibromodibenzosuberone
97%
別名:
10,11-ジブロモ-10,11-ジヒドロ-5H-ジベンゾ[a,d]シクロヘプテン-5-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10Br2O
CAS番号:
分子量:
366.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
213 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Br[C@@H]1[C@@H](Br)c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
283274-50G:
283274-BULK:
283274-250G:
283274-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)