Merck
281611
Sigma-Aldrich
タモキシフェン
96%
別名:
(Z)-1-(p-ジメチルアミノエトキシフェニル)-1,2-ジフェニル-1-ブテン, trans-2-[4-(1,2-ジフェニル-1-ブテニル)フェノキシ]-N,N-ジメチルエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(C2H5)=C(C6H5)C6H4OCH2CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
371.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
96%
mp
97-98 °C (lit.)
SMILES記法
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
InChI Key
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
プロテインキナ-ゼCインヒビタ-。ヒト悪性グリオ-マ細胞株のアポト-シスを誘導します。タモキシフェンおよびその代謝産物である4-ヒドロキシタモキシフェンは選択的エストロゲン応答修飾因子(SERM)であり、乳腺のエストロゲンアンタゴニストとして作用します。乳癌細胞におけるエストラジオ-ル刺激性のVEGF産生を阻害します。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
281611-5G:
281611-BULK:
281611-1G:
281611-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)