Merck
281212
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(N-methylaniline)chromium(0)
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5NHCH3)Cr(CO)3
CAS番号:
分子量:
238.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
solid
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CN[C]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C7H9N.3CO.Cr/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;3*1-2;/h2-6,8H,1H3;;;;
InChI Key
VOXVGHQDPBKJOZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)