Merck
280046
Sigma-Aldrich
1-Iodoundecane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10I
CAS番号:
分子量:
282.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4849 (lit.)
bp
125-130 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES記法
CCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C11H23I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3
InChI Key
FKUQOQPBCHJHAP-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Iodoundecane is one of the volatile constituent of urine of a normal male mice. The reaction of 1-iodoundecane with fluoride sources has been investigated.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
280046-BULK:
280046-50G:4548173993362
280046-250G:
280046-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)