アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
104-106 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ester
isothiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)CN=C=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-8-5(7)3-6-4-9/h2-3H2,1H3
InChI Key
IYPSSPPKMLXXRN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- fused pyrimidines
- ethyl (3-substituted 5-thioxo-1,2,4-triazolin-4-yl)acetates via addition-cyclization reaction with carboxylic acid hydrazides in the presence of sodium ethoxide
- 3-O-amino-2-thiohydantoins
- quinazoline, benzothienopyrimidine and benzofuropyrimidine
- thiazolo[5,4-d]thiazole
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
279692-VAR:
279692-1KG:
279692-1G:
279692-BULK:
279692-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)