Merck
279625
Sigma-Aldrich
2-Acetoxy-3-butenenitrile
98%
別名:
Acrolein cyanohydrin acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH(OCOCH3)CN
CAS番号:
分子量:
125.13
Beilstein:
1703025
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
73-75 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC(C=C)C#N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
169.7 °F - closed cup
引火点(℃)
76.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
279625-25G:4548173129341
279625-100G:4548173253565
279625-VAR:
279625-BULK:
試験成績書(COA)